Learn More
EFHC1 Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498370 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498370 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498370 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335463CL1
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
EFHC1 Polyclonal antibody specifically detects EFHC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EFHC1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène dJ304B14.2, EF-hand domain (C-terminal) containing 1, EF-hand domain-containing protein 1, EJA1, EJM1, FLJ10466, FLJ37290, JAE, Myoclonin-1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 391-640 of human EFHC1 (NP_060570.2).,, Sequence:, EDSAQNCFALIPKAPKKDVIKMLVNDNKVLRYLAVLESPIPEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNSGIIGGKYLGRTKVVKPYSTVDNPVYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQYSPEALASIQNHVRKREAPAPEAESKQTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSCKDNIREAFQIYDKEASGYVDRDMFFKICESLNVPVDDSLVKELIRMCSHGEGKINYYNFVRAFSN
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 114327
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG