missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ EGFR Antibody (cetuximab) - Chimeric, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | EGFR |
|---|---|
| Clone | cetuximab |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30047188
|
Novus Biologicals™
NBP3-28343-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30046417
|
Novus Biologicals™
NBP3-28343-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30046672
|
Novus Biologicals™
NBP3-28343-100ug |
100 μg |
349.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
EGFR Monoclonal antibody specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| EGFR | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Cellular Signaling, Growth and Development, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 | |
| ERBB1/ EGFR/ HER1 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| cetuximab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P00533 | |
| 1956 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit