missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EGFR Antibody (EGFR1), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB200-206AF532
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
EGFR Monoclonal specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| EGFR | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| EGFR | |
| Human epidermoid carcinoma line A431 | |
| Primary | |
| Does not react with ErbB2, ErbB3 and ErbB4 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| EGFR1 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 1956 | |
| Human | |
| IgG2b κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu