missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EGR1, Mouse anti-Human, Clone: 6E8, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Abnova DH0021.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Anti-EGR1 is intended for the semi-quantitative detection of Early Growth Response Protein 1 (EGR1 ) in paraffin sections.Spécification
| EGR1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| early growth response 1 | |
| EGR1 | |
| EGR1 (NP_001955.1, 444 a.a. ∼ 543 a.a) recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| 1958 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 6E8 | |
| In 1x PBS, pH 7.2 | |
| AT225/G0S30/KROX-24/NGFI-A/TIS8/ZIF-268/ZNF225 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human Early growth response 1 | |
| Antibody |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu