missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF1B Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Code produit 30611510 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30611510 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30611510 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346587V

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

EIF1B Polyclonal antibody specifically detects EIF1B in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EIF1B
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène eIF1b, eukaryotic translation initiation factor 1B, GC20, Protein translation factor SUI1 homolog GC20, translation factor sui1 homolog
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène eukaryotic translation initiation factor 1B. (Uniprot# O60739)
Méthode de purification Immunogen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10289
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.