missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF3C Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Code produit 18062336 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18062336 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18062336 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB100511B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

EIF3C Polyclonal specifically detects EIF3C in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EIF3C
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène cell migration-inducing protein 17, eIF3 p110, eIF3c, EIF3CL, eIF3-p110, EIF3S8FLJ55450, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 8, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 8 (110kD), eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 8, 110kDa, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit C, FLJ53378, FLJ54400, FLJ54404, FLJ55750, FLJ78287, MGC189737, MGC189744
Symboles de gène(s) EIF3C
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide derived from a sequence between residues 850 and 918 (the C-terminus) of human eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 8, 110kDa using the numbering given in Swiss-Prot entry Q99613 (GeneID 8663).
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8663
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.