Learn More
eIF4E Antibody (PCRP-EIF4E-1D3), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
eIF4E Monoclonal antibody specifically detects eIF4E in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
Spécification
Spécification
| Antigène | eIF4E |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | PCRP-EIF4E-1D3 |
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | CBP, eIF4E, eIF-4E, EIF4E1, EIF4EL1MGC111573, EIF4F, eIF-4F 25 kDa subunit, eukaryotic translation initiation factor 4E, eukaryotic translation initiation factor 4E-like 1, mRNA cap-binding protein |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Recombinant full-length human eIF4E protein (Uniprot: P06730) |
| Méthode de purification | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?