Learn More
eIF5A2 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498325 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498325 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498325 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338116AF405
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
eIF5A2 Polyclonal antibody specifically detects eIF5A2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène eIF5A2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène eIF-5A-2, EIF-5A2, eIF5AII, eukaryotic initiation factor 5A, Eukaryotic initiation factor 5A isoform 2, eukaryotic translation initiation factor 5A2, eukaryotic translation initiation factor 5A-2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-153 of human eIF5A2 (NP_065123.1).,, Sequence:, MADEIDFTTGDAGASSTYPMQCSALRKNGFVVLKGRPCKIVEMSTSKTGKHGHAKVHLVGIDIFTGKKYEDICPSTHNMDVPNIKRNDYQLICIQDGYLSLLTETGEVREDLKLPEGELGKEIEGKYNAGEDVQVSVMCAMSEEYAVAIKPCK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56648
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG