Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à immersion EK
Simplifiez le refroidissement des petits échantillons. À combiner avec des bains à circulation ouverts pour une alternative fiable et flexible au refroidissement à l’eau du robinet, éliminant ainsi la manipulation de glace carbonique ou d’azote liquide.
Marque:  Thermo Scientific™ 3291901
5912.05 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 62.70000kg
Code produit. 10079050
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Description
Description
Une solution simple pour le refroidissement direct des petits échantillons. Les refroidisseurs à immersion Thermo Scientific™ EK offrent de vastes plages de température et un contrôle intégré. Ils peuvent être utilisés avec les bains à circulation ouverts pour fournir le moyen le plus simple de refroidir les petits échantillons. Une alternative fiable et souple au refroidissement à l’eau du robinet qui élimine le désagrément de devoir manipuler de la glace carbonique ou de l’azote liquide, permettant ainsi d’économiser temps et argent. Tous les modèles sont dotés d’un réfrigérant exempt de CFC.
Modèles EK20 et EK30
  • Dotés d’un circuit de refroidissement avec refroidissement par air. Conviennent aux applications de refroidissement individuelles, comme le refroidissement des volumes de taille réduite, l’élimination de la chaleur de réaction ou le remplacement du refroidissement à l’eau du robinet
  • Le modèle EK20 est conçu pour les bains-marie d’une profondeur de 15 cm ; la température finale de -25°C peut être atteinte dans un récipient Dewar de 5 L
  • Le modèle EK30 est conçu pour les bains-marie d’une profondeur de 20cm ; la température finale de -30°C peut être atteinte dans un récipient Dewar de 5 L
Modèles EK45 et EK90
  • Refroidisseurs polyvalents avec leur propre contrôleur pour une précision de température d’environ 1° à 2°C
  • Conviennent aux applications de refroidissement individuelles, comme le refroidissement des volumes de taille réduite ou l’élimination de la chaleur de réaction
  • Dotés d’un circuit de refroidissement avec refroidissement par air. Affichage numérique de la température
  • EK45 : Atteint des températures allant jusqu’à -45°C dans un récipient Dewar de 5 L
  • EK90 : Atteint des températures allant jusqu’à -90°C dans un récipient Dewar de 5 L
Spécification
Spécification
Option point de consigne de température EK 90, sonde flexible, 230 V/50 Hz
-90 ° à +40 ° C
59 po
230 V, 50/60 Hz
350 W à +20 °C ; 280 W à -10 °C ; 170 W à -40 °C ; 100 W
EK90
150cm
230 V