missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elastin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-38010-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Elastin Polyclonal antibody specifically detects Elastin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Elastin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| elastin, FLJ38671, FLJ43523, SVAS, tropoelastin, WBS, WS | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-200 of human Elastin (NP_001265868.1).,, Sequence:, GGVPGAIPGGVPGGVFYPGAGLGALGGGALGPGGKPLKPVPGGLAGAGLGAGLGAFPAVTFPGALVPGGVADAAAAYKAAKAGAGLGGVPGVGGLGVSAGAVVPQPGAGVKPGKVPGVGLPGVYPGGVLPGARFPGVGVLPGVPTGAGVKPKAPGVGGAFAGIPGVGPFGGPQP | |
| 100 μL | |
| Extracellular Matrix | |
| 2006 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu