Learn More
WLD Tec™ Stérilisateur IR Sterimax
Stérilisateur à boucle IR rapide, efficace et sans flamme. L’utilisation du stérilisateur IR Sterimax WLD Tec™ est parfaitement adaptée à tout type de laboratoire.
Marque:  WLD Tec™ 5.101.000
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11724169
  • 755.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
7 réglages angulaires
Spécification
Spécification
169 mm
169 x 175 mm
129 mm
Version longue
900°C à 950°C
7 réglages d’angle
1 de chaque
225 W
169 x 175 x 129 mm
161 mm
20 mm
169 mm
Stérilisateur IR
1,06 kg
Support et anse d’inoculation, plateau pour 3 instruments, tournevis, manuel d’instructions, garantie 2 ans (sauf les pièces usées)
230 V
175 mm