Learn More
WLD Tec™ Stérilisateur IR Sterimax
Stérilisateur à boucle IR rapide, efficace et sans flamme. L’utilisation du stérilisateur IR Sterimax WLD Tec™ est parfaitement adaptée à tout type de laboratoire.
755.00€ - 762.00€
Spécification
Hauteur (métrique) extérieure | 129 mm |
---|---|
Type de produit | Stérilisateur IR |
max. (métrique) | 900°C à 950°C |
Caractéristiques | 7 réglages d’angle |
Comprend | Support et anse d’inoculation, plateau pour 3 instruments, tournevis, manuel d’instructions, garantie 2 ans (sauf les pièces usées) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11724169
|
WLD Tec™
5.101.000 |
169 x 175 x 129 mm |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794159
|
WLD Tec™
5.001.000 |
139 x 175 x 129 mm |
762.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Hybridation et stérilisation à haute vitesse
- Témoin lumineux infrarouge intelligent
- Prêt à l’emploi
- Fonctionnement intelligent : confort de travail
- Utilisation intelligente de la technologie : dissipation thermique minimale
- Conception intelligente : fonctionnalités exceptionnelles
- Enveloppe en acier inoxydable élégant
- Panneau de sécurité en verre froid au toucher
- Robuste
- Système unique à double tube en verre de quartz robuste et céramique résistante à l’usure
- Flexible et sûr
- Angle de fonctionnement variable
- Tube autobloquant en place
- Enveloppe basse et stable
- Protège la surface de travail de toute contamination
- Affichage de la chaleur résiduelle
Specifications
129 mm | |
900°C à 950°C | |
Support et anse d’inoculation, plateau pour 3 instruments, tournevis, manuel d’instructions, garantie 2 ans (sauf les pièces usées) | |
230 V |
Stérilisateur IR | |
7 réglages d’angle | |
1 de chaque | |
175 mm |