Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir portatives électroniques, applications hautes performances de niveau 3
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir portatives électroniques pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement.
1112.55€ - 1740.00€
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16397906
|
Thermo Scientific™
60180-ECR11 |
Pince à sertir électronique de 11 mm | Flacons à sertir de 11 mm |
1740.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16329236
|
Thermo Scientific™
60180-ECR13 |
Pince à sertir électronique de 13 mm | Flacons à sertir de 13 mm |
1345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16389735
|
Thermo Scientific™
60180-ECR20 |
Pince à sertir électronique de 20 mm | Flacons à sertir de 20 mm |
1735.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16339236
|
Thermo Scientific™
60180-ECR8 |
Pince à sertir électronique de 8 mm | Flacons à sertir de 8 mm |
1112.55€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16307916
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB11 |
Pince à dessertir électronique de 11 mm | Flacons à sertir de 11 mm |
1112.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16376218
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB13 |
Pince à dessertir électronique de 13 mm | Flacons à sertir de 13 mm |
1112.55€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16398145
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB20 |
Pince à dessertir électronique de 20 mm | Flacons à sertir de 20 mm |
1345.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16366218
|
Thermo Scientific™
60180-ECRHB |
Unité d’alimentation de pinces à sertir et à dessertir électroniques | Pinces à sertir et à dessertir électroniques |
1509.90€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir portatives électroniques pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement. Ces pinces à sertir et à dessertir portatives haute puissance sont disponibles en tailles de 8 mm, 11 mm, 13 mm et 20 mm, et vous permettent de fixer ou retirer les bouchons à sertir par une simple pression d’une seule main sur un bouton. À utiliser pour le sertissage de flacons avec bouchons en aluminium, à libération par pression et bimétalliques.
La fenêtre de message de la pince à sertir électronique fournit de façon pratique toutes les informations importantes en un seul coup d’œil. Ce dispositif présente un niveau de performance 3, ce qui signifie qu’il est conçu pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Caractéristiques
Pince à sertir et à dessertir portative
- L’icône de charge de la batterie sur l’écran couleur devient rouge lorsque la batterie est faible
- Comprend une batterie au lithium-ion entièrement rechargeable et un chargeur / module d’alimentation universel avec adaptateurs de prise internationaux
La fenêtre Message affiche…
- La puissance de sertissage réelle
- Un message d’erreur en cas de sertissage incorrect
- Les statistiques et le journal des résultats de sertissage récents
- La langue de votre choix (anglais, chinois, japonais, allemand, français, espagnol, italien, coréen)
Ces pinces à sertir électroniques pour flacon offrent également des réglages ajustables pour de meilleurs résultats de sertissage, et un moteur à durée de vie prolongée sans émission de particules.
Spécification
SureSTART niveau 3 |