Learn More
Brady™ Étiquettes en polyimide antistatiques
Le polyimide antistatique (B-717) résiste aux environnements de soudure à la vague et aux nombreux lavages intensifs lors du pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques.
61.81€ - 293.51€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents |
Type d’adhésif | Static-dissipative |
Revêtement | None |
Couleur | White |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17871529
|
Brady™
173778 |
0.125 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 3.18 mm | Rectangle |
309.00€ 293.51€ / 750 pièces Économisez 15.49€ 5% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17899064
|
Brady™
174552 |
0.187 x 1 in. | M710, BMP71 | 4.75 mm | Rectangle |
245.00€ 218.46€ / 750 pièces Économisez 26.54€ 10% de réduction |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17878344
|
Brady™
174191 |
0.187 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 4.75 mm | Rectangle |
265.00€ 235.97€ / 750 pièces Économisez 29.03€ 10% de réduction |
Expédition estimée: 04-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17868454
|
Brady™
174203 |
0.25 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Carré |
141.00€ 125.33€ / 750 pièces Économisez 15.67€ 11% de réduction |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17888224
|
Brady™
174374 |
0.2 x 0.65 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 5.08 mm | Rectangle |
257.00€ 228.57€ / 750 pièces Économisez 28.43€ 11% de réduction |
Expédition estimée: 04-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17841519
|
Brady™
173773 |
0.25 x 1.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
303.00€ 288.56€ / 750 pièces Économisez 14.44€ 4% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17881639
|
Brady™
173791 |
0.25 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle | |||||||
17828784
|
Brady™
174592 |
0,25 x 2 in | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
69.15€ 61.81€ / 100 pièces Économisez 7.34€ 10% de réduction |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17808454
|
Brady™
173775 |
0,25 x 2 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
74.70€ 66.78€ / 100 pièces Économisez 7.92€ 10% de réduction |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17848334
|
Brady™
174290 |
0,375 x 0,375 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm | Carré |
175.00€ 155.85€ / 500 pièces Économisez 19.15€ 10% de réduction |
Expédition estimée: 04-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17878434
|
Brady™
174177 |
0.75 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectangle |
265.00€ 235.99€ / 750 pièces Économisez 29.01€ 10% de réduction |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Polyimide blanc brillant hautes températures, doté d'un adhésif et d'un support d'étiquette antistatiques
- Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques, tels que définis par la norme ANSI/ESD S541-2008
- Étiquettes conformes à la norme UL et répondant aux exigences de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
- Température d'utilisation de -70 à 100°C (-94 à 212°F)
Spécification
Non autoclavable | |
Static-dissipative | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Non stérile | |
No | |
-70°C to +300°C | |
0.107 mm |
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents | |
None | |
Gloss | |
Polyimide | |
Transfert thermique | |
Circuit Board Labeling | |
-94°F to +572°F | |
0.0042 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyimide antistatiques