Learn More
Bibby Scientific™ Élément chauffant de rechange Electrothermal™
Marque: Bibby Scientific™ 99966-98
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.22400kg
Spécification
250 ml | |
230 V | |
Pièce de rechange pour élément chauffant |
EMEA3/6/0250 | |
150 w | |
50 Hz |