Learn More
ELF3 Monoclonal Antibody (OTI4G5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA809988S
Description
ELF3 Monoclonal antibody specifically detects ELF3 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| ELF3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P78545 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1999 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4G5 | |
| Unconjugated | |
| ELF3 | |
| E74 like ETS transcription factor 3; E74-like factor 3; E74-like factor 3 (ets domain transcription factor); E74-like factor 3 (ets domain transcription factor, epithelial-specific ); E74-like factor 3 (ETS domain transcription factor, serine box, epithelial-specific); ELF3; elf3 {ECO:0000312; EMBL:AAH97980.1}; Epithelial-restricted with serine box; epithelium-restricted Ets protein ESX; Epithelium-specific Ets transcription factor 1; EPR-1; Ert; ESE-1; ESX; ets domain transcription factor, serine box (epithelial-specific); ETS-related transcription factor Elf-3; JEN; RP11-510N19.1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 175-286 of human ELF3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.