Learn More
ELF3 Monoclonal Antibody (OTI4G5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies TA809988
Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17522704
  • 540.87€ / 100µL
Description
ESE-1 (Epithelium-Specific Ets) is a novel, highly tissue-restricted member of the ets transcription factor/oncogene family, which has features distinct from those of any other ets-related factor. ESE-1 binds with high affinity to and transactivates the ets binding site in the promoter of the keratinocyte terminal differentiation marker gene, SPRR2A. ESE-1 is a critical regulator of epithelial cell differentiation.
Spécification
Spécification
ELF3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P78545
ELF3
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 175-286 of human ELF3 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI4G5
Unconjugated
ELF3
EPR-1, ERT, ESE-1, ESX
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
1999
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.