missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELL Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Origene Technologies TA810844

Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17574354

  • 540.87€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Elongation factor that can increase the catalytic rate of RNA polymerase II transcription by suppressing transient pausing by the polymerase at multiple sites along the DNA.
Spécification

Spécification

ELL
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P55199
ELL
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 302-621 of human ELL produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI4C4
Unconjugated
ELL
C19orf17, ELL1, MEN, PPP1R68
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
8178
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis