Learn More
ELL Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA810844S
Description
ELL Monoclonal antibody specifically detects ELL in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| ELL | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P55199 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 8178 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4C4 | |
| Unconjugated | |
| Ell | |
| C19orf17; Eleven-nineteen lysine-rich leukemia protein; Ell; ELL gene (11-19 lysine-rich leukemia gene); ELL1; elongation factor for RNA polymerase II; elongation factor RNA polymerase II; hypothetical protein LOC325221; MEN; PPP1R68; protein phosphatase 1, regulatory subunit 68; RNA polymerase II elongation factor ELL; RNA POLYMERASE II ELONGATION FACTOR ELL (ELEVEN-NINETEEN LYSINE-RICH LEUKEMIA PROTEIN); wu:fc60b11; zgc:63836 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 302-621 of human ELL produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.