missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elp4 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Code produit 18494595 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18494595 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18494595 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP212785AF594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Elp4 Polyclonal antibody specifically detects Elp4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Elp4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène C11orf19, chromosome 11 open reading frame 19, dJ68P15A.1, elongation protein 4 homolog (S. cerevisiae), elongator complex protein 4, hELP4, PAX6 neighbor gene protein, PAX6NEB, PAXNEBFLJ20498
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 374 and 424 of human Elongation Protein 4 using the numbering given in entry NP_061913.3 (GeneID 26610).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26610
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.