Learn More
ELYS Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB600-238DL594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ELYS Polyclonal antibody specifically detects ELYS in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifikationer
| ELYS | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| DyLight 594 | |
| AT hook containing transcription factor 1, ELYS, ELYS transcription factor like protein TMBS62, ELYS transcription factor-like protein TMBS62, MST108, MSTP108, protein ELYS, putative AT-hook-containing transcription factor 1, TMBS62 | |
| A syntetic peptide between aa2220 and C-term | |
| 0.1 mL | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 25909 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering