Learn More
Invitrogen™ Emactuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00€ - 1204.00€
Spécification
Antigène Emactuzumab Humanized
Concentration 1 mg/mL
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Classification Recombinant Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30282523
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
MA559295
100 μg
477.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30282520
Afficher les documents
Invitrogen™
MA559296
1 mg
1204.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Emactuzumab is under investigation in clinical trial NCT01494688 (A Study of RO5509554 as Monotherapy and in Combination With Paclitaxel in Participants With Advanced Solid Tumors).
Spécification
Spécification
Emactuzumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
RG7155; RO5509554
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A