missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMC7 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18601300 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18601300 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601300 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318408AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

EMC7 Polyclonal antibody specifically detects EMC7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EMC7
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène C11orf3, C15orf24, chromosome 15 hypothetical ATG/GTP binding protein, chromosome 15 open reading frame 24, ER membrane protein complex subunit 7, HT022, ORF1-FL1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recognizes region between residues Between Between 1 and 50..
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56851
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.