missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EMCN Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D8G3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | EMCN |
|---|---|
| Clone | 2D8G3 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17291516
|
Proteintech
67854-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17281516
|
Proteintech
67854-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The EMCN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human EMCN. This antibody recognizes human, mouse antigen. The EMCN antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Spécification
| EMCN | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| Primary |
| 2D8G3 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 51705 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit