Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles 13 mm Millex™ - à membrane en nylon
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
Marque:  Merck SLGNX13NK
2030.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.39500kg
Code produit. 11772524
  • 2180.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 18-07-2024
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en nylon :
  • Les filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en nylon hydrophile sont compatibles avec une large gamme de solvants
  • Disponibles en tailles de pores de 0,20 µm et 0,45 µm et en deux diamètres adaptés aux besoins de vos applications
  • Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques, offrant une grande compatibilité chimique et une grande flexibilité dans les applications de laboratoire
  • Le boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de matières extractibles et une large compatibilité chimique
Applications : Filtration d’échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spécification de masse ; filtration par solvant ; clarification des solutions aqueuses et organiques
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / lisse Luer mâle.
Spécification
Spécification
Violet
Nylon
Non stérile
PP
1000/boîte
1000Pack
< 10 mL
13 mm
Oui
0,2 μm
Préparation des échantillons pour l’analyse
Raccord Luer-Slip mâle
Raccord Luer Slip mâle
Filtre pour seringue
13 mm