Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles 13 mm Millex™ - à membrane en nylon
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
231.00€ - 2190.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau | Nylon |
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour l’analyse |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Type de sortie | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Type de sortie | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12313710
|
Merck
SLGNX13NL |
13 mm | Raccord Luer Slip mâle | 100Pack |
320.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772524
|
Merck
SLGNX13NK |
13 mm | Raccord Luer Slip mâle | 1000Pack |
2180.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12521259
|
Merck
SLGNX13TL |
13 mm | Orifice de sortie de tube | 100Pack |
328.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10069982
|
Merck
SLGN033NK |
33 mm | Raccord Luer Slip mâle | 1000Pack |
2190.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10611585
|
Merck
SLGN033NS |
33 mm | Raccord Luer Slip mâle | 50Pack |
231.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10237762
|
Merck
SLGN033NB |
33 mm | Raccord Luer Slip mâle | 250Pack |
915.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
- Les membranes en nylon offrent une compatibilité chimique élevée pour une utilisation avec des solutions aqueuses et organiques
- La conception du boîtier en polypropylène surmoulé offre un filtre plus robuste, avec une pression de boîtier maximale de 150 psig (10 bar) permettant de filtrer plus rapidement les solutions
- La conception optimisée du boîtier maintient un volume de rétention inférieur de 50 % à celui des filtres de 13 mm traditionnels afin de garantir une récupération maximale des échantillons
- Le procédé de fabrication entièrement automatisé minimise le risque de contamination et répond aux normes pharmaceutiques
- La bande à code couleur sur le boîtier indique clairement le type de membrane
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / Luer-Slip mâle.
Spécification
Oui | |
0,2 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Filtre pour seringue |
Nylon | |
Non stérile | |
PP |