Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles 13 mm Millex™ - à membrane en nylon
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
Marque: Merck SLGNX13TL
305.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en nylon :- Les filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en nylon hydrophile sont compatibles avec une large gamme de solvants
- Disponibles en tailles de pores de 0,20 µm et 0,45 µm et en deux diamètres adaptés aux besoins de vos applications
- Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques, offrant une grande compatibilité chimique et une grande flexibilité dans les applications de laboratoire
- Le boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de matières extractibles et une large compatibilité chimique
Applications : Filtration d’échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spécification de masse ; filtration par solvant ; clarification des solutions aqueuses et organiques
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / lisse Luer mâle.
Spécification
Violet | |
Nylon | |
Non stérile | |
PP | |
Orifice de sortie de tube | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |
Oui | |
0,2 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
100/boîte | |
100Pack | |
< 10 mL | |
13 mm |