Learn More
Merck Supports de filtres aérosols 47 mm
Filtration sous vide de l’air ou d’autres gaz de salles blanches / d’atmosphères ouvertes / de systèmes fermés pour l’analyse de la contamination particulaire
Marque: Merck XX5004710
1179.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Ces porte-filtres en aérosol sont conçus pour la surveillance des particules en suspension dans l’air provenant de l’environnement et/ou des systèmes clos. Choisissez la conception de support la mieux adaptée à votre méthode. Les porte-filtres en aérosol sont disponibles en deux formats : type ouvert pour l’échantillonnage en atmosphère ouverte et conception standard avec connexion fermée et chambre de dispersion d’entrée. Applications : surveillance de la contamination par les particules dans les gazSpécification
Corps en acier inoxydable, tamis de support avec filtre, anneaux de verrouillage en aluminium anodisé, molettes de verrouillage en nylon | |
Filtration sous vide de l’air ou d’autres gaz d’atmosphères ouvertes pour l’analyse de la contamination particulaire | |
4 po | |
2,7 in | |
6,9 cm | |
1,1 cm |
9,6 cm2 | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
10,2 cm | |
0,43 in | |
6,9 cm |