Learn More
Merck Supports de filtres aérosols 47 mm
Filtration sous vide de l’air ou d’autres gaz de salles blanches / d’atmosphères ouvertes / de systèmes fermés pour l’analyse de la contamination particulaire
1255.00€ - 1635.00€
Spécification
Zone de filtration | 9,6 cm2 |
---|---|
Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
Diamètre (impériale) | 2,7 in |
Diamètre (impériale) du tuyau | 0,43 in |
Diamètre (métrique) | 6,9 cm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10064660
|
Merck
XX5004710 |
Filtration sous vide de l’air ou d’autres gaz d’atmosphères ouvertes pour l’analyse de la contamination particulaire | 4 po | 10,2 cm |
1255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10537651
|
Merck
XX5004740 |
Filtration sous vide de l’air de la salle blanche pour l’analyse de la contamination particulaire | 4 po | 10,2 cm |
1600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10489830
|
Merck
XX5004700 |
Filtration sous vide de l’air ou d’autres gaz de systèmes clos pour l’analyse de la contamination particulaire | 7 po | 17,8 cm |
1635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Corps en acier inox, grilles de support avec filtre, anneaux de verrouillage en aluminium anodisé, molettes de verrouillage en nylon
- Support standard avec connexion au système fermé, chambre de dispersion avec entrée et raccords d’entrée / sortie d’un dia. ext. de 11 mm
- Support type ouvert avec entrée de zone totale de dia. ext. de 11 mm pour échantillonnage en atmosphère ouverte
- Support pour salle blanche avec connecteur de tuyau de dia. ext. de 11 mm
- Les connecteurs de tubulure filetée s’adaptent aux orifices limitant l’écoulement pour le contrôle programmé des volumes d’échantillons
- Surface de filtration : 9,6cm2
Spécification
9,6 cm2 | |
2,7 in | |
6,9 cm |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
0,43 in | |
1,1 cm |