Learn More
Merck Supports de filtres aérosols 47 mm
Filtration sous vide de l’air ou d’autres gaz de salles blanches / d’atmosphères ouvertes / de systèmes fermés pour l’analyse de la contamination particulaire
Marque: Merck XX5004740
1487.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ces porte-filtres en aérosol sont conçus pour la surveillance des particules en suspension dans l’air provenant de l’environnement et/ou des systèmes clos. Choisissez la conception de support la mieux adaptée à votre méthode. Les porte-filtres en aérosol sont disponibles en deux formats : type ouvert pour l’échantillonnage en atmosphère ouverte et conception standard avec connexion fermée et chambre de dispersion d’entrée. Applications : surveillance de la contamination par les particules dans les gazSpécification
Acier inoxydable | |
Filtration sous vide de l’air de la salle blanche pour l’analyse de la contamination particulaire | |
4 po | |
2,7 in | |
6,9 cm | |
1,1 cm |
9,6 cm2 | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
10,2 cm | |
0,43 in | |
4,7 cm |