Learn More
Merck Filtres jetables Aervent-50
Filtres de qualité stérilisante conçus pour les applications essentielles à petite échelle de conduite de gaz et d’évacuation de l’air
3125.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Porosité | 0.2 μm |
Diamètre (métrique) | 62 mm |
Code produit | Marque | Type d’entrée | Quantité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’entrée | Quantité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12831646
|
Merck
MTGR05000 |
Des deux côtés : raccord de tuyau pour tubulure en latex de 4 à 9,5 mm de diamètre interne et raccord Luer-Slip femelle | 100/boîte | Filtre pour seringue |
3125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12841646
|
Merck
MTGR15000 |
Des deux côtés : Bride sanitaire (TC) de 0,75 po (18 mm) | 100/boîte | Filtre pour seringue |
3125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Filtres de qualité stérilisante conçus pour les applications essentielles à petite échelle de conduite de gaz et d’évacuation de l’air
- Membrane en PTFE de 50 mm
- Hydrophobe
- Débits et rendement élevés, faible taux de substances extractibles, faible relargage de particules
- Compatibilité chimique élevée
Applications :
Ventilation stérile des récipients et des bonbonnes, lignes de coupure sous vide pour autoclave, filtration stérile à faible volume de liquides non aqueux, entrée pour petit fermenteur et filtration des gaz d’échappement
Spécification
Autoclavable | |
0.2 μm | |
62 mm |