Learn More
Merck Filtres compatibles avec l’automatisation
Performance optimale sur une grande variété de systèmes automatisés
Marque: Merck SLHNDZ5NZ
730.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Filtres pour seringues Millex™ non stériles et compatible avec l’automatisation :- Spécialement conçus pour assurer une filtration efficace pour la dissolution et d’autres applications de préparation automatique d’échantillons
- Le boîtier bombé assure une livraison fiable des filtres
- Disponibles dans une variété de types de membranes et de tailles de pores, y compris les unités avec préfiltres pour les échantillons chargés de particules.
- Disponibles en vrac ou en tubes de livraison pour une utilisation avec des systèmes de changement de filtre automatique
- Connexion Luer-Lok™ optimisée pour un alignement et un ajustement précis
Applications :
- Test de dissolution des médicaments
- Préparation automatique des échantillons
- Clarification des solutions contenant des niveaux de particules élevés
Informations sur la commande
Les ensembles de filtration sont livrés en boîtes de 200 (8 tubes contenant 25 ensembles de filtration qui se chargent directement dans le système) ou sont conditionnés en vrac par 1000 (sans tubes).
Spécification
Sans préfiltre | |
Nylon | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
HDPE | |
Raccord Luer Slip mâle | |
200Pack | |
100 ml | |
25 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
<200 µl (pour les unités avec membrane et préfiltre) | |
Raccord Luer-Lok™ femelle | |
100 psi | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |