Learn More
Merck Filtres compatibles avec l’automatisation
Performance optimale sur une grande variété de systèmes automatisés
785.00€ - 3380.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 3,9 cm2 |
À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour l’analyse |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10288330
|
Merck
SLHNBZ5NZ |
Avec préfiltre en fibre de verre | 200Pack |
910.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10549202
|
Merck
SLHNDZ5NZ |
Sans préfiltre | 200Pack |
785.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10440781
|
Merck
SLHNDZ5NK |
Sans préfiltre | 1000Pack |
2790.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10014450
|
Merck
SLHNBZ5NK |
Avec préfiltre en fibre de verre | 1000Pack |
3380.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisation sur des stations de travail Zymark™ Benchmate™, TPW™ II et Multidose™, ainsi que sur des stations Zymate™ utilisant la filtration.
- Le boîtier en PE haute densité résistant à la pression empêche l’arrêt de l’instrument
- Certaines membranes comprennent également un préfiltre en fibre de verre borosilicaté pour traiter des solutions à haute teneur en particules
- non stériles
- Membrane en PVDF Durapore™ hydrophile : Pour la stérilisation/clarification des solutions aqueuses et organiques douces à liaison protéique très faible
- Membrane en PTFE hydrophile : Faible liaison protéique, membrane LCR pour le traitement et la clarification des solutions aqueuses et organiques
- Membrane en nylon : Compatibilité chimique élevée pour le traitement et la clarification des solutions aqueuses et organiques
- Préfiltre en fibre de verre B : Pour le traitement et la clarification des solutions aqueuses et organiques contenant des niveaux élevés de particules
Informations sur la commande
Les ensembles de filtration sont livrés en boîtes de 200 (8 tubes contenant 25 ensembles de filtration qui se chargent directement dans le système) ou sont conditionnés en vrac par 1 000 (sans tubes).
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Raccord Luer-Lok™ femelle | |
100 psi | |
25 mm |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
HDPE | |
Raccord Luer Slip mâle | |
100 ml |