Learn More
Merck Récipients distributeurs à pression
Retiennent le liquide de filtration par des supports de filtre sous pression, lorsqu’ils sont connectés à une source de pression externe
Marque: Merck XX6700P20
2511.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les récipients à pression de distribution contiennent du liquide pour la filtration via les supports de filtres à pression Millipore, s’ils sont connectés à une source de pression externe. Les récipients portatifs sont disponibles en capacité de 5, 10 et 20 litres et 1 gallon. Les récipients satisfont aux exigences du code ASME™-UM.- Les bouchons sont fixés par la poignée de verrouillage de la came
- Les récipients sont autoclavables lorsqu’ils sont ventilés.
- Le clapet de décharge, le manomètre et les connecteurs de flexible conformes au code accessoire sont disponibles.
- La fermeture accessoire adapte les récipients pour une utilisation sous vide.
Spécification
Non autoclavable | |
Acier inox 316 | |
6,9 bars | |
Récipient sous pression | |
24 po | |
9,01 po | |
22,9 cm |
Corps en acier inoxydable 316 ; raccords en acier inoxydable ; joints en fluoroélastomère et joints toriques ; base en caoutchouc néoprène moulée | |
Non stérile | |
6,9 bars | |
20 L | |
59,5 cm | |
9,01 in |