Learn More
Merck Récipients distributeurs à pression
Retiennent le liquide de filtration par des supports de filtre sous pression, lorsqu’ils sont connectés à une source de pression externe
1375.00€ - 2695.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Acier inox 316 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10094670
|
Merck
XX6700P10 |
10 L | 35,2 cm |
2470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10263541
|
Merck
XX6700P01 |
3,8 L | 21,3 cm |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10703291
|
Merck
XX6700P20 |
20 L | 59,5 cm |
2695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10084670
|
Merck
XX6700P05 |
5 L | 24,1 cm |
2435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Autoclavables lorsqu’ils sont ventilés
- Les bouchons sont sécurisés par une poignée de verrouillage à cames
- Corps en acier inoxydable 316 ; Raccords en acier inoxydable ; Joints et joints toriques en fluoroélastomère ; Base en caoutchouc néoprène moulée
- Raccords coudés NPTF 0,25 po pour entrée et sortie (étiquetés) ; Raccord NPTF 0,25 po pour manomètre et évent / soupape de surpression
- Pression d’entrée maximale : 6,9 bar
- Température maximale : 121°C
- Soupape de surpression, manomètre et connecteurs de tuyaux conformes au code accessoire disponibles
- Un bouchon accessoire permet d’adapter les récipients à une utilisation sous vide
Spécification
Non autoclavable | |
Acier inox 316 | |
Non stérile |