Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,1 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Marque:  Merck VVLP14250
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10074490
  • 605.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 11-07-2024
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
    Caractéristiques et avantages
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores (variétés hydrophiles et hydrophobes) pour répondre aux besoins de vos applications
  • Les filtres à membrane Durapore™ présentent une liaison protéique très faible pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
  • Spécification
    Spécification
    Non autoclavable
    Blanc
    PVDF
    Non stérile
    Hydrophile
    50 / boîte
    Hydrophile
    142 mm
    70 psi
    Filtre à tamis
    0,1 μm
    > 0,33 ml/min x cm2
    50Pack
    Membranes filtrantes
    142 mm