Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,1 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
162.00€ - 605.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PVDF |
Porosité | 0,1 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10329880
|
Merck
VVLP01300 |
13 mm | 100Pack |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10526902
|
Merck
VVLP04700 |
47 mm | 100Pack |
424.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10696531
|
Merck
VVLP02500 |
25 mm | 100Pack |
195.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10074490
|
Merck
VVLP14250 |
142 mm | 50Pack |
605.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10471541
|
Merck
VVLP09050 |
90 mm | 50Pack |
430.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10656551
|
Merck
VVHP04700 |
47 mm | 100/boîte |
265.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760433
|
Merck
VVLP00010 |
1 rouleau |
448.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15848317
|
Merck
VVLP07625 |
76 mm | 25Pack |
168.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique.La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
0,1 μm | |
Membranes filtrantes |
Blanc | |
PVDF | |
Non stérile |