Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,1 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Marque: Merck VVLP07625
Informations supplémentaires : Poids : 0.00375kg
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique.La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PVDF | |
Non stérile | |
Purification, concentration et dessalage des protéines | |
25Pack | |
Membranes filtrantes | |
76 mm |
≥ 75 psi, air avec eau | |
Filtre à tamis | |
0,1 μm | |
> 0,33 ml/min x cm2 | |
Hydrophile | |
125 µm | |
Hydrophile | |
76 mm |