Learn More
Merck Appareils de mesure pour l’analyse de la contamination des fluides
Supports de filtres jetables transparents en plastique Tenite™ et préassemblés avec des filtres MF-Millipore
280.00€ - 861.00€
Spécification
Porosité 0,8 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 9 cm2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Matériau Prix Quantité et disponibilité  
11596465
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
MAWP037PM
Moniteur avec filtres appariés en poids Plastique Tenite
861.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11576465
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
M000037P0
Appareils de mesure de la contamination des liquides Plastique Tenite
280.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-09-2022
Description
Supports de filtres jetables transparents en plastique Tenite™ et préassemblés avec des filtres MF-Millipore
  • Un épais tampon de cellulose, de 34 mm de diamètre, entre les sections de moniteur, scelle le filtre pour distribuer le débit d’échantillon uniformément sur la surface du filtre
  • Les moniteurs avec filtres appariés en poids éliminent la prépesée du filtre de test dans l’analyse gravimétrique
  • Chaque moniteur contient deux filtres de poids identique à 0,1 mg près
  • L’échantillon traverse les deux filtres, mais le filtre supérieur (de test) retient tous les contaminants
  • La différence de poids entre les filtres, après séchage, est égale au poids du contaminant dans l’échantillon
  • Utilisation avec kit d’échantillonnage de liquide
  • Non stériles
  • Raccord entrée / sortie : Luer-Slip femelle
  • Porosité : 0,8 μm
  • Diamètre du filtre : 37 mm
  • Couleur du filtre / code : blanc / AAWP
  • Surface du filtre : unie
  • Surface de filtration : 9 cm9
Spécification
Spécification
0,8 μm
Non stérile
9 cm2