Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for In-Line Filter Holder
Accessory and replacements for 47mm In-Line Filter Holder
Marque:  Merck XX4304704
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10089970
  • 64.80€ / 2 pièces
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
Accessoire et pièces de rechange pour le porte-filtre en ligne de 47 mm
Millipore dispose d’une large sélection de raccords, adaptateurs, vannes, jauges et tubulures pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exception, le matériau de construction utilisé est l’acier inoxydable de la série 300.Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1 1/2 po, 2 po, etc. Les raccords TC de1 1/2 po permettent de raccorder des tubes de 1 po ou 1 1/2 po de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2 po permettent de raccorder uniquement des tubes de 2 po de diamètre extérieur.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Porte-filtre en ligne de 47 mm
Non stérile
1/4 po
6,3 mm
Adaptateur pour tuyau
PP
Adaptateur pour tuyau, 1/4 po NPTF à 5/16 po. de D.I., en polypropylène
6 mm