Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles HPF Millex™ de 25 mm
Permettent d’obtenir un débit 50 % supérieur et une meilleure filtration que les filtres pour seringues classiques. Les filtres pour seringues non stériles HPF Millex™ de 25 mm offrent un choix de membranes en nylon ou en PVDF pour une filtration fine optimale. Les filtres non stériles sont compatibles avec plusieurs stations de travail Zymark.
Marque: Merck SLHNM25NK
3083.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Permettent d’obtenir un débit 50 % supérieur et une meilleure filtration que les filtres pour seringues classiques.Les filtres pour seringues non stériles HPF Millex™ de 25 mm offrent un choix de membranes en nylon ou en PVDF pour une filtration fine optimale.Les filtres non stériles sont compatibles avec plusieurs stations de travail Zymark.
Présentation des filtres pour seringues HPF non stériles Millex™- HPF Millex comprend deux milieux différents : un préfiltre en fibre de verre gradué (10,0 à 0,7 µm) pour éliminer les particules plus grosses et un filtre à membrane de 0,20 ou 0,45 µm pour une filtration fine
- Débit significativement plus élevé que les filtres standard sans milieu de préfiltration, en particulier lors du filtrage des solutions chargées de particules
- Pour une utilisation manuelle ou automatisée
- Boîtier en polyéthylène peu extractible
Applications :
Analyse de la dissolution pharmaceutique, préparation automatique d’échantillons, clarification des solutions contenant des niveaux de particules élevés
Spécification
Naturel | |
Nylon avec préfiltre en fibre de verre gradué | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
HDPE | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
100Pack | |
100 ml | |
25 mm |