Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles HPF Millex™ de 25 mm
Permettent d’obtenir un débit 50 % supérieur et une meilleure filtration que les filtres pour seringues classiques. Les filtres pour seringues non stériles HPF Millex™ de 25 mm offrent un choix de membranes en nylon ou en PVDF pour une filtration fine optimale. Les filtres non stériles sont compatibles avec plusieurs stations de travail Zymark.
257.00€ - 3680.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Nylon avec préfiltre en fibre de verre gradué |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10511353
|
Merck
SLHNM25NS |
Nylon avec préfiltre en fibre de verre gradué | 0,45 μm |
257.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10181692
|
Merck
SLHNM25NK |
Nylon avec préfiltre en fibre de verre gradué | 0,45 μm |
3680.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Permettent d’obtenir un débit 50 % supérieur et une meilleure filtration que les filtres pour seringues classiques.Les filtres pour seringues non stériles HPF Millex™ de 25 mm offrent un choix de membranes en nylon ou en PVDF pour une filtration fine optimale.Les filtres non stériles sont compatibles avec plusieurs stations de travail Zymark.
- Boîtier en polyéthylène faible en substance extractible
- Comprend un filtre à membrane de 0,20 ou 0,45 μm pour une filtration fine
- Inclut un raccord d’entrée Luer-Lock™ femelle et un raccord de sortie lisse Luer mâle
- Compatible avec les stations de travail Zymark Benchmate™, Prelude™, MultiDose™ Plus et TPW™ II
- Disponibles en boîtes pour la filtration d’échantillons individuels et en tubes pour les boîtes compatibles avec l’automatisation
Membrane Millex-HN HPF
- Membrane en nylon et milieu préfiltrant gradué
- Compatibilité chimique élevée
- Applications : Solutions aqueuses ou organiques douces avec des niveaux de particules élevés
- Débit d’eau initial de 30 psi : 140 ml/min.
- Membrane Durapore (PVDF) et préfiltre gradué
- Membrane disponible avec la plus faible liaison protéique
- Applications : Solutions protéiques avec un niveau de particules élevé
- Débit d’eau initial de 30 psi : 245 ml/min.
Remarque : Les filtres SLHVM25NZ et SLHNMZ5NZ sont certifiés conformes aux normes d’automatisation™ définies par Zymark™ pour une utilisation avec leurs stations de travail.
Spécification
Naturel | |
Nylon avec préfiltre en fibre de verre gradué | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
HDPE | |
100 ml | |
25 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |