Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreen™HTS pour le nettoyage
Conçu pour répondre à des critères de performance spécifiques pour la méthodologie de préparation des échantillons
Marque: Merck MSNANLY10
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Plaques filtrantes MultiScreen compatibles avec l’automatisation
- Nettoyage de lysat
Nettoyage de lysats de cellules bactériennes
Spécification
Standard | |
Transparent | |
96 | |
Nettoyage de lysats de cellules bactériennes |
8 x 12 | |
Styrène | |
Non stérile | |
10 |