Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreen™HTS pour le nettoyage
Conçu pour répondre à des critères de performance spécifiques pour la méthodologie de préparation des échantillons
675.00€ - 3635.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10469363
|
Merck
MSNANLY50 |
50 |
3635.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10285453
|
Merck
MSNANLY10 |
10 |
675.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plaques filtrantes MultiScreen compatibles avec l’automatisation
- Nettoyage de lysat
Nettoyage de lysats de cellules bactériennes
Spécification
Standard | |
Transparent | |
Non stérile |
8 x 12 | |
96 |