Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreen™HTS pour le nettoyage
Conçu pour répondre à des critères de performance spécifiques pour la méthodologie de préparation des échantillons
Marque: Merck MSNANLY50
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Plaques filtrantes MultiScreen compatibles avec l’automatisation
- Nettoyage de lysat
Nettoyage de lysats de cellules bactériennes
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
0,26 cmsup2/sup | |
50 | |
1,28 cm | |
1,44 cm |
Phosphocellulose à charge négative, maille de polyester | |
0,65 μm | |
Barex | |
Non stérile | |
Dosages de protéines kinase avec des substrats de peptides, dosages enzymatiques, liaison de charge positive | |
0,5 x 3,36 x 0,56 in. (1,28 x 8,55 x 1,44 cm) | |
8,55 cm |