Learn More
Merck Préfiltre en polypropylène
Compatibles avec les solvants agressifs. Les préfiltres en polypropylène ont une grande capacité de rétention des saletés et conviennent à la préfiltration générale et à la préfiltration des solvants, à l’eau déionisée et à la réduction de la biocontamination.
Marque: Merck AN2504700
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Compatible avec les solvants agressifs.Les préfiltres en PE ont une grande capacité de rétention de la saleté et sont adaptés à la préfiltration générale et à la préfiltration de solvants, de l’eau déionisée et de la réduction de la biocontamination.
Les préfiltres en polypropylène offrent une rétention de particules élevée, une capacité de rétention de saletés élevée et une chute de pression faible. Ils sont conçus pour la filtration de solvants organiques, mais ils peuvent également être utilisés - une fois correctement humidifié avec de l’alcool - pour la filtration de solutions aqueuses. Caractéristiques et avantages :•Compatible avec des solvants agressifs •Les préfiltres ont une grande capacité de rétention de la saleté Applications :Préfiltration générale et clarification, adaptée aux solvants organiquesSpécification
Blanc | |
en PP | |
unie | |
Solvants, eau déminéralisée et réduction de la biocontamination | |
90°C | |
0,005 in | |
Préfiltre | |
4,7 cm |
Déminéralisée | |
2,5 μm | |
Hydrophobe | |
35 % | |
90°C | |
150 µm | |
1,85 in |