Learn More
Merck Préfiltre en polypropylène
Compatibles avec les solvants agressifs. Les préfiltres en polypropylène ont une grande capacité de rétention des saletés et conviennent à la préfiltration générale et à la préfiltration des solvants, à l’eau déionisée et à la réduction de la biocontamination.
207.00€ - 238.39€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Source d’eau d’alimentation | Déminéralisée |
Matériau | PP |
Type de filtre | unie |
Hydrophobicité | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Densité des pores | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Densité des pores | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10549212
|
Merck
AN0604700 |
35 % | 0,6 μm |
208.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10004580
|
Merck
AN1204700 |
35 % | 1,2 μm |
207.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10480401
|
Merck
AN5004700 |
72 % | 5 μm |
225.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10389500
|
Merck
AN1H04700 |
35 % | 10 μm |
238.39€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10379550
|
Merck
AN2504700 |
35 % | 2,5 μm |
207.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10616741
|
Merck
AN3H04700 |
72 % | 30 μm |
219.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Compatible avec les solvants agressifs.Les préfiltres en PE ont une grande capacité de rétention de la saleté et sont adaptés à la préfiltration générale et à la préfiltration de solvants, de l’eau déionisée et de la réduction de la biocontamination.
- Fabriqués 100 % en milieux en polypropylène vierge
- Offrent une grande compatibilité thermique
- Assurent une rétention de particules élevée, une capacité de rétention de saletés élevée et une chute de pression faible
- Conçus pour la filtration de solvants organiques
- Peut également être utilisé, une fois correctement humidifié avec de l’alcool, pour la filtration de solutions aqueuses
Spécification
Blanc | |
PP | |
Hydrophobe | |
90°C | |
0,005 in | |
Préfiltre | |
4,7 cm |
Déminéralisée | |
unie | |
Solvants, eau déminéralisée et réduction de la biocontamination | |
90°C | |
150 µm | |
1,85 in |