Learn More
Merck Pièces de rechange pour distributeur de solvant filtré
Pièces de rechange pour distributeurs de solvant filtré de 25 mm
Marque:  Merck XX3002502
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10069960
  • 139.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-08-2023
Description
AccessoiresXX6602501 Joint de porte-filtre Flacon et bouchon en néoprèneXX3002502 Support de porte-filtre, PTFEXX3002510 Tamis de support pour porte-filtre, acier inoxydable
Spécification
Spécification
Distributeur de solvant filtré
Joint pour support de filtre
2,5 cm
PTFE
0,98 in