Learn More
Merck Pièces de rechange pour distributeur de solvant filtré
Pièces de rechange pour distributeurs de solvant filtré de 25 mm
89.70€ - 515.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Distributeur de solvant filtré |
---|---|
Diamètre (impériale) intérieur | 0,98 in |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10069960
|
Merck
XX3002502 |
Joint pour support de filtre |
146.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10459142
|
Merck
XX3002510 |
Grille de support pour support de filtre |
89.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10666551
|
Merck
XX6602501 |
Flacon et bouchon en néoprène ; Diamètre : 25 mm |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
AccessoriesXX6602501 Flask and Neoprene StopperXX3002502 Filter Holder Gasket, PTFEXX3002510 Filter Holder Support Screen, stainless steelSpécification
Distributeur de solvant filtré | |
0,98 in |