Learn More
Merck Accessories for YY3009000 Filter Holder, 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck YY3009053
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
AccessoiresXX4204708 Évent / Valve de déchargeYY3009053 Joints toriques, boîtier de filtre de 90 mm, en PTFEYY3009054 Grille de support, revêtue de PTFEYY2209058 Support de drainage souterrain, 90 mmMMYY2209059 Pieds de supportSpécification
Non autoclavable | |
PTFE | |
Joints toriques |
Porte-filtres de 90 mm | |
Non stérile |